Få mere at vide
Clofarabine, TRC
Artikelnummer. 18092940
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18092940 100 mg
17989849 10 mg
18050640 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC586890100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123318-82-1
Molekylær formel C10 H11 Cl F N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 303.68
Synonym 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine, Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMIL Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofarabine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
Formel vægt 303.0534