Få mere at vide
Clofarabine, Mikromol™
Artikelnummer. 18043950
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18043950 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043950 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3521.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clofarabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofarabine
CAS 123318-82-1
Analyt- eller komponentnavne Clofarabine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 Cl F N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine
InChI formel InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
SMIL Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 303.68
Mængde 250 mg
Formel vægt 303,0534 g/mol