Få mere at vide
MedChemExpress Clofarabine
Artikelnummer. 16414147
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16414147 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16414147 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYA0005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
MedChemExpress Clofarabine, a nucleoside analogue for research of cancer, is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase (IC50=65 nM) by binding to the allosteric site on the regulatory subunit.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 303.68 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.05%
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.65 mM)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 123318-82-1