Få mere at vide
Clodronic Acid Disodium Salt Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clodronate Disodium |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 287.8499 |