Få mere at vide
Clocortolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clocortolone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-21(15,3)22(14,23)18(28)9-20(13,2)19(11)17(27)10-25/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,25,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 410.166 |