Få mere at vide
BINDER™ Ur
Artikelnummer. 16424349 Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Plast
Artikelnummer. 16424349
Brand: BINDER™ 80121640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: ED 56, ED 115, ED 260, ED 720
  • Batteristøttet
  • Til brug med BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Oversigt Ur - batteristøttet
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre ED 56, ED 115, ED 260, ED 720
Materiale Plast
Type Ur