Beskrivelse
- Batteristøttet
- Til brug med BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ur - batteristøttet |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre ED 56, ED 115, ED 260, ED 720 |
| Materiale | Plast |
| Type | Ur |