Få mere at vide
Clocinnamox mesylate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18053782
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18053782 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18053782 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0898/2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Irreversible μ antagonist
Systemically active, irreversible μ-opioid receptor antagonist (apparent Ki values are 0.7, 1.9 and 5.7 nM for mouse μ, δ and κ receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clocinnamox mesylate
CAS 117332-69-1
Molekylær formel C30H33ClN2O7S
Mængde 2 mg
Synonym clocinnamox mesylate, 14?-p-chlorocinnamoylamino-7,8-dihydro-n-cyclopropylmethylmorphinone mesylate
InChI nøgle XAXNKAGAUFXFDO-TYMYTQEGSA-N
SMIL CS(=O)(=O)O.C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)NC(=O)C=CC7=CC=C(C=C7)Cl
IUPAC navn (E)-N-[(4S,4aR,7aS,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-9-hydroxy-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a-yl]-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enamide;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 601.111
PubChem CID 133655490
Formel vægt 601.11
Procent renhed >98%