Få mere at vide
Clobetason-butyrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18093760
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18093760 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093760 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0207.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clobetason-butyrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clobetasone Butyrate
CAS 25122-57-0
Analyt- eller komponentnavne Clobetasone Butyrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H32 Cl F O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clobetasone butyrate, 21-Chloro-9-fluoro-16beta-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl butanoate, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methyl-, butyrate (8CI), (16beta)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxobutoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Butyric acid, ester with 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione (8CI), CCl 5537, Clobetasone 17-butyrate, Emovate, Eumovate, GR 2/1214, Kindavate, Molivate, SN 203, CCI 5537, 2-bromoclobetasone butyrate (GW 695668X), 11-dehydrobetamethasone-17,21-dibutyrate (GW 695665X), 4,5-dihydroclobetasone butyrate (GW 695670X), 1,2-dihydroclobetasone butyrate (CCI 10702), clobetasone-17-isobutyrate (CCI 8943), 16alpha - methyl clobetasone butyrate (CCI 6999), clobetasone propionate (CCI 5473)
InChI formel InChI=1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
SMIL CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
IUPAC navn [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloracetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoat
Molekylvægt (g/mol) 478.98
Mængde 250 mg
Formel vægt 478.1922 g/mol