Få mere at vide
Clobetason 17-propionat, TRC
Artikelnummer. 30353010
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353010 10 mg
30359827 50 mg
30361536 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58353510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25122-56-9
Molekylær formel C25 H30 Cl F O5
Molekylvægt (g/mol) 464.95
Synonym Clobetasone 17-Propionate, (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Propionate, (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione propionate, Clobetasone propionate, Clobetasone-17-propionate
IUPAC navn [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloracetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoat
SMIL CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clobetasone 17-Propionate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H30ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-18H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vægt 464.1766
Procent renhed >95%