Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cloβsol propionat |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: uopløselig. |
| Smeltepunkt | 191,0 °C til 195,0 °C |
| Formel vægt | 466.97 |
| InChI nøgle | CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N |
| SMIL | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-1-(2-chloroacetyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.97 |
Sikkerhed og håndtering
- Clobetasol propionate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Clobetasol propionate