Få mere at vide
Clobenzorex Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17983606
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17983606 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17983606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0649.000250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clobenzorex Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clobenzorex Hydrochloride
CAS 5843-53-8
Analyt- eller komponentnavne Clobenzorex Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 Cl N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clobenzorex Hydrochloride, Asenlix, Ba 7205, Dinintel, Rexigen, SD 271-12, Benzeneethanamine, N-[(2-chlorophenyl)methyl]-alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), (+)-, Benzeneethanamine, N-[(2-chlorophenyl)methyl]-alpha-methyl-, hydrochloride, (+)- (9CI), Phenethylamine, N-(o-chlorobenzyl)-alpha-methyl-, hydrochloride, (+)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C16H18ClN.ClH/c1-13(11-14-7-3-2-4-8-14)18-12-15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,13,18H,11-12H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC(Cc1ccccc1)NCc2ccccc2Cl
IUPAC navn N-[(2-chlorophenyl)methyl]-1-phenylpropan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 296.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 295.0895 g/mol