missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clobazam, Mikromol

Artikelnummer. 30462242
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462242 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30462242 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0910.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Clobazam, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clobazam
CAS 22316-47-8
Analyt- eller komponentnavne Clobazam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H13 Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, Clobazam, Clobazepam, Frisium, Frizium, H 4723, HR 376, LM 2717, Mystan, NSC 336279, Urbadan, Urbanyl
InChI formel InChI=1S/C16H13ClN2O2/c1-18-13-8-7-11(17)9-14(13)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC navn 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,5-benzodiazepine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 300.74
Mængde 250 mg
Formel vægt 300.0666 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.