missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Human CLK2, GST Tag Recombinant Protein

Artikelnummer. 11533627
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
1mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11533627

Brand: Thermo Scientific™ PV4201

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots; aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Catalytic.

CLK2 is a serine/threonine kinase that phosphorylates serine/arginine-rich proteins as related to controlling RNA splicing. It is also thought to link cell cycle progression, apoptosis, and telomere length regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer P49760
Koncentration See Label
Til brug med (applikation) Kinase Assay
Formulering 50mM tris with 50% glycerol, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 0.02% Triton X-100 and no preservative; pH 7.5
Gen-id (Entrez) 1196
Molekylvægt (g/mol) 70.3 kDa
Navn Human CLK2, GST Tag
pH-område 7.5
Oprensningsmetode Purified
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Gene Alias AU041688; CDC like kinase 2; CDC-like kinase 2; CLK kinase; Clk2; Clk2-Scamp3 protein; dual specificity protein kinase CLK2; EC 2.7.12.1; hCLK2; kinase CLK2; Protein kinase CLK2; Tu52
Fælles navn CLK2
Gen symbol CLK2
KinaseFamily CLK Kinase Family
Protein længde 137-498
Produkttype Protein
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST-tag
Sekvens 137-498
Indhold og opbevaring -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Assay Entry Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Kinase Group Ser⁄Thr Kinases: CMCG Group
Forsendelsestilstand Dry Ice
Systemkompatibilitet Z'-LYTE™
Målindgang CLK2
Target Gene CDC-like kinase 2
Udtrykssystem Insect cells
Protein familie Kinases & Inhibitors
Protein form Recombinant, Catalytic
Form Liquid
Protein undertype Serine/Threonine Kinases
Forskningskategori Signal Transduction
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.