Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15982011
Volumen (metrisk):
12.5μ L
20μ l
50μ l
200μ l
300 μL
300μ l
1.000μ l
1250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Format:
Genindlæs dæk
Rack
Stativ
Tip stil:
Extended Length, Low Retention
Forlænget længde
Forlænget længde, Lav retention
Lav retention
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 15982011
Brand: Thermo Scientific™ 94410610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve med disse pipettespidser. En unik, innovativ sammenlåsningsteknologi sikrer en komplet tætning på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udkastningskraft.
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidser giver en sikker forsegling til hver prøve med en unik og innovativ sammenlåsningsteknologi, der sikrer en komplet forsegling på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udstødningskraft. Opnå nyfundet selvtillid ved at vide, at når de er fastgjort, er dine spidser låst fast på plads og vil ikke løsne sig eller falde af uanset påføringstrykket. Det innovative design med tre sammenlåsende clips sikrer, at spidsen holdes sikkert på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipetter indtil— og kun indtil— den frigives.
De vigtigste funktioner:
  • ClipTip pipettespidserne har ''clips'', der låser spidserne på plads og danner en komplet forsegling
  • Hver gang ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig uanset påføringstrykket
  • ClipTip pipettespidserne klippes sikkert på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipetter med et let tryk, der eliminerer frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Lav retention
  • Lavretentionsteknologi minimerer væskeretention og muliggør maksimal prøvegenvinding. Tilgængelig i ClipTip 20-1250 96-format tips.
Bevist kvalitet
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksinkontamination
Miljøansvarlig
  • ClipTip reload system bruger genbrugte komponenter og 30 % mindre plastik
Alsidigt spidssortiment
  • 96-format bind: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250μ L
  • 384-format bind: 12,5, 30 og 125μ L
  • Udvidede spidser fås til bind 12,5 og 300μ L giver mulighed for bedre rækkevidde med specifikke laboratorieartikler
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hver spidsindsats har blækstråle- og volumenoplysninger; den praktiske farvetast gør det nemt at matche farvekoden på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipettere med det tilsvarende ClipTip pipettespidsstativindsats
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
garanti
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ClipTip 300 Ext, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Rack
Volumen (metrisk) 300μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,94 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde, Lav retention
Emballage 8 x 96 spidser/reol
Farvekode Orange
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Egnet til formålet PCR-klar