Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15206303
Volumen (metrisk):
12.5μ L
20μ l
50μ l
200μ l
300 μL
300μ l
1.000μ l
1250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Format:
Genindlæs dæk
Rack
Stativ
Tip stil:
Extended Length, Low Retention
Forlænget længde
Forlænget længde, Lav retention
Lav retention
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 15206303
Brand: Thermo Scientific™ 94410043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve med disse pipettespidser. En unik, innovativ sammenlåsningsteknologi sikrer en komplet tætning på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udkastningskraft.
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidser giver en sikker forsegling til hver prøve med en unik og innovativ sammenlåsningsteknologi, der sikrer en komplet forsegling på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udstødningskraft. Opnå nyfundet selvtillid ved at vide, at når de er fastgjort, er dine spidser låst fast på plads og vil ikke løsne sig eller falde af uanset påføringstrykket. Det innovative design med tre sammenlåsende clips sikrer, at spidsen holdes sikkert på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipetter indtil— og kun indtil— den frigives.
Funktioner:
  • ClipTip pipettespidserne har ''clips'', der låser spidserne på plads og danner en komplet forsegling
  • Hver gang ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig uanset påføringstrykket
  • ClipTip spidsen er klippet sikkert på F1-ClipTip pipette med et let tryk, hvilket eliminerer frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Lav retention
  • Hver ClipTip pipettespidsen anvender teknologi med lav retention for at muliggøre maksimal prøvegenvinding
Bevist kvalitet
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksinkontamination
Miljøansvarlig
  • ClipTip reload system bruger genbrugte komponenter og 30 % mindre plastik
Alsidigt spidssortiment
  • Vælg mellem fem størrelser: 20, 50, 200, 300 og 1000μ L
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hver spidsindsats har blækstråle- og volumenoplysninger; den praktiske farvetast gør det nemt at matche farven på F1-ClipTip pipette stempelhætte med den tilsvarende ClipTip pipettespidsstativindsats
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
garanti
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ClipTip 12.5, Ikke-filtreret, Steril, Rack
Volumen (metrisk) 12.5μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 1,18 tommer.
Længde (metrisk) 3.0cm
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage 10 x 96 spidser/reol
Farvekode Pink
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Egnet til formålet Steril& PCR-klar