Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette tips
Beskrivelse
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve med disse pipettespidser. En unik, innovativ sammenlåsningsteknologi sikrer en komplet tætning på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udkastningskraft.
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidser giver en sikker forsegling til hver prøve med en unik og innovativ sammenlåsningsteknologi, der sikrer en komplet forsegling på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udstødningskraft. Opnå nyfundet selvtillid ved at vide, at når de er fastgjort, er dine spidser låst fast på plads og vil ikke løsne sig eller falde af uanset påføringstrykket. Det innovative design med tre sammenlåsende clips sikrer, at spidsen holdes sikkert på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipetter indtil— og kun indtil— den frigives.
De vigtigste funktioner:
- ClipTip pipettespidserne har ''clips'', der låser spidserne på plads og danner en komplet forsegling
- Hver gang ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig uanset påføringstrykket
- ClipTip pipettespidserne klippes sikkert på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipetter med et let tryk, der eliminerer frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Lav retention
- Lavretentionsteknologi minimerer væskeretention og muliggør maksimal prøvegenvinding. Tilgængelig i ClipTip 20-1250 96-format tips.
Bevist kvalitet
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksinkontamination
Miljøansvarlig
- ClipTip reload system bruger genbrugte komponenter og 30 % mindre plastik
Alsidigt spidssortiment
- Volumen i 96 formater: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250 μL
- Volumen i 384 formater: 12,5, 30 og 125 μL
- Udvidede spidser fås til bind 12,5 og 300μ l giver mulighed for bedre rækkevidde med specifikke laboratorieartikler
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hver spidsindsats har blækstråle- og volumenoplysninger; den praktiske farvetast gør det nemt at matche farvekoden på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipettere med det tilsvarende ClipTip pipettespidsstativindsats
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
garanti
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ClipTip 300, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Stativ |
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,48 tommer. |
| Længde (metrisk) | 6.3cm |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Lav retention |
| Emballage | 10 x 96 spidser/reol |
| Vis mere |