Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette tips
Artikelnummer. 13226259
Skift visning
Volumen (metrisk):
12.5μ L
20μ l
50μ l
200μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genindlæs dæk
Stativ
Tip stil:
Forlænget længde
Forlænget længde, Lav retention
Lav retention
Standard
Udvidet længde, Lav fastholdelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Format Tip stil Pakningsstørrelse
13226259 200μ l Ikke steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
15296293 12.5μ L Ikke steril Stativ Standard Pakke med 960
15206303 12.5μ L Steril Stativ Standard Pakke med 960
15226303 1250μ L Ikke steril Stativ Lav retention -
15236303 1250μ L Steril Stativ Lav retention Pakke med 768
15246303 1250μ L Ikke steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 768
15256303 1250μ L Steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 768
13216269 1.000μ l Steril Stativ Lav retention Pakke med 768
13216249 20μ l Ikke steril Stativ Lav retention Pakke med 960
13206259 200μ l Ikke steril Stativ Lav retention Pakke med 960
13246259 300μ l Ikke steril Stativ Lav retention Pakke med 960
13296259 1.000μ l Ikke steril Stativ Lav retention Pakke med 768
13246249 20μ l Steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
13296249 50μ l Steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
13236259 200μ l Steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
13276259 300μ l Steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
13236249 20μ l Ikke steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
13286249 50μ l Ikke steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
13266259 300μ l Ikke steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 960
13206269 1.000μ l Ikke steril Genindlæs dæk Lav retention Pakke med 768
13226249 20μ l Steril Stativ Lav retention Pakke med 960
13276249 50μ l Steril Stativ Lav retention Pakke med 960
13216259 200μ l Steril Stativ Lav retention Pakke med 960
13256259 300μ l Steril Stativ Lav retention Pakke med 960
13266249 50μ l Ikke steril Stativ Lav retention Pakke med 960
15942011 12.5μ L Ikke steril Stativ Forlænget længde Pakke med 960
15952011 12.5μ L Steril Stativ Forlænget længde Pakke med 960
15982011 300μ l Ikke steril Stativ Forlænget længde, Lav retention Pakke med 768
15992011 300 μl Steril Stativ Udvidet længde, Lav fastholdelse Pakke med 768
15902021 300μ l Ikke steril Genindlæs dæk Forlænget længde, Lav retention Pakke med 960
15912021 300μ l Steril Genindlæs dæk Forlænget længde, Lav retention Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 13226259 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 94410317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.03 DKK
    428.74 DKK / Pakke med 960
    Spare 98.29 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve med disse pipettespidser. En unik, innovativ sammenlåsningsteknologi sikrer en komplet tætning på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udkastningskraft.
Sørg for en sikker forsegling for hver prøve. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidser giver en sikker forsegling til hver prøve med en unik og innovativ sammenlåsningsteknologi, der sikrer en komplet forsegling på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udstødningskraft. Opnå nyfundet selvtillid ved at vide, at når de er fastgjort, er dine spidser låst fast på plads og vil ikke løsne sig eller falde af uanset påføringstrykket. Det innovative design med tre sammenlåsende clips sikrer, at spidsen holdes sikkert på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipetter indtil— og kun indtil— den frigives.
De vigtigste funktioner:
  • ClipTip pipettespidserne har ''clips'', der låser spidserne på plads og danner en komplet forsegling
  • Hver gang ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig uanset påføringstrykket
  • ClipTip pipettespidserne klippes sikkert på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipetter med et let tryk, der eliminerer frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Lav retention
  • Lavretentionsteknologi minimerer væskeretention og muliggør maksimal prøvegenvinding. Tilgængelig i ClipTip 20-1250 96-format tips.
Bevist kvalitet
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksinkontamination
Miljøansvarlig
  • ClipTip reload system bruger genbrugte komponenter og 30 % mindre plastik
Alsidigt spidssortiment
  • Volumen i 96 formater: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250 μL
  • Volumen i 384 formater: 12,5, 30 og 125 μL
  • Udvidede spidser fås til bind 12,5 og 300μ l giver mulighed for bedre rækkevidde med specifikke laboratorieartikler
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hver spidsindsats har blækstråle- og volumenoplysninger; den praktiske farvetast gør det nemt at matche farvekoden på F1-ClipTip og E1-ClipTip pipettere med det tilsvarende ClipTip pipettespidsstativindsats
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
garanti
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ClipTip 200, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Genindlæs
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 2,2''
Længde (metrisk) 5.6cm
Format Genindlæs dæk
Tip stil Lav retention
Emballage 10 x 96 spidser/indsats (genindlæsningstårn)
Farvekode Gul
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Egnet til formålet PCR-klar