Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidsstativer
Oversigt:
ClipTip Tomt stativ
ClipTip Tomt stativ, lille
ClipTip Tomt stativ, medium
ClipTip Tomt stativ, stort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidsstativer, fås i tre størrelser.
- Lille stativ: Til brug med ClipTip 20 og 50 pipettespidser
- Medium Rack: Til brug med ClipTip 200 og 300 pipettespidser
- Stort stativ: Til brug med ClipTip 1000 pipettespidser
Bestillingsoplysninger:
Reoler leveres uden spidser og indsatser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ClipTip Tomt stativ, lille |
| Model- | ClipTip Tomt stativ |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific E1-ClipTip |
| Produktlinje | ClipTip |