Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidsstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13256249
Oversigt:
ClipTip Tomt stativ
ClipTip Tomt stativ, lille
ClipTip Tomt stativ, medium
ClipTip Tomt stativ, stort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
Artikelnummer. 13256249
Brand: Thermo Scientific™ 94410219
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettespidsstativer, fås i tre størrelser.
  • Lille stativ: Til brug med ClipTip 20 og 50 pipettespidser
  • Medium Rack: Til brug med ClipTip 200 og 300 pipettespidser
  • Stort stativ: Til brug med ClipTip 1000 pipettespidser
Bestillingsoplysninger:
Reoler leveres uden spidser og indsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ClipTip Tomt stativ, lille
Model- ClipTip Tomt stativ
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific E1-ClipTip
Produktlinje ClipTip