Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipettespidser
Artikelnummer. 15962011
Skift visning
Volumen (metrisk):
12.5μ L
30μ l
125μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Forlænget længde
Forlænget længde, Extended Length
Standard 384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Tip stil Pakningsstørrelse
15962011 12.5μ L Ikke steril Forlænget længde Pakke med 3840
15972011 12.5μ L Steril Forlænget længde Pakke med 3840
15216293 12.5μ L Steril Forlænget længde, Extended Length Pakke med 3840
15236293 30μ l Ikke steril Standard 384 Pakke med 3840
15246293 30μ l Steril Standard 384 Pakke med 3840
15266293 125μ L Ikke steril Standard 384 Pakke med 3840
15276293 125μ L Steril Standard 384 Pakke med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15962011 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 94410070
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipettespidser er designet til 384-format mikropladeapplikationer i forbindelse med E1-ClipTip elektroniske pipetter.
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipettespidser er designet til 384-format mikropladeapplikationer i forbindelse med E1-ClipTip elektroniske pipetter. Med en innovativ snap- og forseglingsspidsfastgørelsesmekanisme sikrer pipettespidserne en let kraft med en sikker spidsfastgørelse, hvilket muliggør større effektivitet og tillid til dit arbejde.
De vigtigste funktioner:
  • ClipTip pipettespidserne har ''clips'', der låser spidserne på plads og danner en komplet forsegling
  • Hver gang ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig uanset påføringstrykket
  • ClipTip spidsen er klippet sikkert på F1-ClipTip pipettere med et let tryk ved at eliminere frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Lav retention
  • Hver ClipTip pipettespidsen anvender lav retentionsteknologi for at muliggøre maksimal prøvegenvinding
Bevist kvalitet
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksinkontamination
Miljøansvarlig
  • ClipTip reload system bruger genbrugte komponenter og 30 % mindre plastik
Alsidigt spidssortiment
  • Vælg mellem fem størrelser: 20, 50, 200, 300 og 1000μ L
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hver spidsindsats har blækstråle- og volumenoplysninger; den praktiske farvetast gør det nemt at matche farven på F1-ClipTip pipette stempelhætte med den tilsvarende ClipTip pipettespidsstativindsats
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ClipTip 384 12,5 Udv, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Stativ
Volumen (metrisk) 12.5μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 1,61 tommer
Længde (metrisk) 4.1 cm
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde
Emballage 10 x 384 spidser/reol
Farvekode Pink
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Egnet til formålet PCR-klar