Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipettespidser
Description
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipettespidser er designet til 384-format mikropladeapplikationer i forbindelse med E1-ClipTip elektroniske pipetter. Med en innovativ snap- og forseglingsspidsfastgørelsesmekanisme sikrer pipettespidserne en let kraft med en sikker spidsfastgørelse, hvilket muliggør større effektivitet og tillid til dit arbejde.
- ClipTip pipettespidserne har ''clips'', der låser spidserne på plads og danner en komplet forsegling
- Hver gang ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig uanset påføringstrykket
- ClipTip spidsen er klippet sikkert på F1-ClipTip pipettere med et let tryk ved at eliminere frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Lav retention
- Hver ClipTip pipettespidsen anvender lav retentionsteknologi for at muliggøre maksimal prøvegenvinding
Bevist kvalitet
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksinkontamination
Miljøansvarlig
- ClipTip reload system bruger genbrugte komponenter og 30 % mindre plastik
Alsidigt spidssortiment
- Vælg mellem fem størrelser: 20, 50, 200, 300 og 1000μ L
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hver spidsindsats har blækstråle- og volumenoplysninger; den praktiske farvetast gør det nemt at matche farven på F1-ClipTip pipette stempelhætte med den tilsvarende ClipTip pipettespidsstativindsats
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Specifications
Specifications
| Oversigt | ClipTip 384 30, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Stativ |
| Volumen (metrisk) | 30μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 1,73 tommer. |
| Længde (metrisk) | 4.4cm |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Standard 384 |
| Emballage | 10 x 384 spidser/reol |
| Vis mere |