Få mere at vide
Memmert™ Clips til Flask
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
14L, 22L, 29L, 45L bad
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 14L, 22L, 29L, 45L bad |
| Type | Klip |
| Størrelse | Til 300 ml kolbe; max 6 kolber |