Få mere at vide
Traceable Clip-On 1-kanals digital timer med kalibrering
Product Code. 11828671 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Tidsområde:
100 timer
Unit Size:
Hver
Product Code. Tidsområde Unit Size
11828671 100 timer Hver
1 options
Product Code. 11828671 Supplier Traceable Supplier No. 0861032
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Clip-On Single-Channel Digital Timer med Kalibrering er en kompakt timer, der kan tages med overalt, som clipses til din laboratoriefrakke eller clipboard.
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium.
  • Timeren tæller ned i timer eller minutter og fungerer også som stopur.
  • Fungerer som en praktisk påmindelse til møder eller opgaver.
  • Det 1/3-tommers firecifrede display er let at læse.
  • Har timeout-funktion i både op- og nedtælling.
  • Vejer kun 1/2 ounce.
  • Har en kemikalie-resistent ABS-kasse og en magnet til fastgørelse på metal.
  • Produkterne har et individuelt nummereret certifikat leveret med hver enhed, som sikrer nøjagtighed fra vores ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA.
  • Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne igennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI), der er underskrivere af CIPM-aftalen om gensidig anerkendelse.
  • Hvert produkt gennemgår en intens undersøgelsesproces, før det kan bære det sporbare navn, hvilket sparer dig både tid og penge ved ikke at skulle kalibrere separat.
Specifications
Produkttype Digital timer
Tidsområde 100 timer
Alarmer 1 min. Bip
Nøjagtighed 0.0001%
Opløsning 1 sek.
Vise Digital LCD
Inkrementer 1 sek.
Antal kanaler 1
Batteritype 1,5 V knapcelle
Farve Hvid
Display Dimensioner 12.7 mm H
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (engelsk) Display 0,5 tommer
Højde (metrisk) 50.8 mm
Højde (metrisk) skærm 12.7 mm
Vægt (engelsk) 1,5 oz.
Vægt (metrisk) 42.5 g
Inkluderer NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten, magnet, klip og batteri
Til brug med (applikation) Timeren tæller ned i timer eller minutter og fungerer også som stopur
Mængde 1 stk.
Certificeringer/compliance NIST-sporbar