Få mere at vide
Memmert™ Klip til 100 ml kolbe
Klemme til 100 ml kolbe (maks. 12 kolber)
Brand:  Memmert™ WTB50B02692
171.60 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17190385
  • 180.00 DKK / Hver
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tilbehør
  • Maks. kolber se skitse på efterspørgsel
Tekniske data
Tekniske data
WTB50
Klip til 100 ml kolbe
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Klip til 100 ml kolbe > WTB50