Få mere at vide
Clioquinol, TRC
Artikelnummer. 30367537
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30367537 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58110010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clioquinol
CAS 130-26-7
Molekylær formel C9 H5 Cl I N O
Mængde 10 g
Synonym Clioquinol, 5-Chloro-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-7-iodo-8-oxyquinoline, 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, 7-Iodo-5-chloro-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-5-chloroxine, 8-Hydroxy-7-iodo-5-chloroquinoline, Alchloquin, Amebil, Amoenol, Bactol, Barquinol, Budoform, Chinoform, Chloroiodoquin, Chloroiodoquine, Chlorojodochin, Cifoform, Cliquinol, Cort-Quin, Dioquinol, Dizenterol, Eczecidin, Emaform, Entero-Vioform, Enteroquinol, Enteroseptol, Enterozol, Entrokin, Hi-Eneterol, Hi-Enterol, Iodenterol, Iodochlorhydroxyquin, Iodochlorhydroxyquinol, Iodochloroquine, Iodochloroxine, Iodochloroxyquinoline, Iodoenterol, Iodoxyquinoline, Lekosept, NSC 3531, NSC 74938, Nioform, Quin-O-Creme, Quinambicide, Quinidochlor, Quiniodochlor, Quinoform, Quinoform (antiseptic), Rheaform, Rheaform Boluses, Rometin, Vioform, Vioformio
InChI formel InChI=1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMIL Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
IUPAC navn 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 305.5
Formel vægt 304.9104