missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clioquinol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468707
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468707 5 g
16411429 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468707 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14603

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.

Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clioquinol
Fysisk form Solid
CAS 130-26-7
Farve Brownish Yellow
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H5ClINO
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Iodochlorhydroxyquin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 53.33 mg/mL (174.57 mM)
SMIL ClC1=C(C=CC=N2)C2=C(O)C(I)=C1
Molekylvægt (g/mol) 305.5
Formel vægt 305.5
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.