missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clioquinol, LoGiCal

Artikelnummer. 30461445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461445 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461445 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0312.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clioquinol
CAS 130-26-7
Analyt- eller komponentnavne Clioquinol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H5 Cl I N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clioquinol, 5-Chloro-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-7-iodo-8-oxyquinoline, 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, 7-Iodo-5-chloro-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-5-chloroxine, 8-Hydroxy-7-iodo-5-chloroquinoline, Alchloquin, Amebil, Amoenol, Bactol, Barquinol, Budoform, Chinoform, Chloroiodoquin, Chloroiodoquine, Chlorojodochin, Cifoform, Cliquinol, Cort-Quin, Dioquinol, Dizenterol, Eczecidin, Emaform, Entero-Vioform, Enteroquinol, Enteroseptol, Enterozol, Entrokin, Hi-Eneterol, Hi-Enterol, Iodenterol, Iodochlorhydroxyquin, Iodochlorhydroxyquinol, Iodochloroquine, Iodochloroxine, Iodochloroxyquinoline, Iodoenterol, Iodoxyquinoline, Lekosept, NSC 3531, NSC 74938, Nioform, Quin-O-Creme, Quinambicide, Quinidochlor, Quiniodochlor, Quinoform, Quinoform (antiseptic), Rheaform, Rheaform Boluses, Rometin, Vioform, Vioformio
InChI formel InChI=1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Løsningstype Neat
SMIL Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
IUPAC navn 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 305.5
Mængde 10 mg
Formel vægt 304.9104 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.