Få mere at vide
Thermo Scientific™ CLINIConic Fixed-Angle Rotor til Compact og 1,6 L General Purpose X Pro og ST Plus Centrifuger
Product Code. 10114614 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen:
30 x 15 ml
missing translation for 'unitSize':
Hver
Product Code. Volumen missing translation for 'unitSize'
10114614 30 x 15 ml Hver
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10114614 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 75003623
 Begrænset vare
På lager
Understøtte en række kapaciteter og applikationer ved at bruge Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor med fast vinkel.
Optimer adskillelser med hurtig acceleration af 30 blodrør eller 15 ml koniske i en fast vinkelkonfiguration med Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor med fast vinkel.
Spin 30 blodrør eller 15 ml koniske rør i en fast vinkelkonfiguration med hurtig acceleration for at optimere applikationer.
Bestillingsoplysninger:
Slangeadaptere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-623) og komponenter for at fuldføre samlingen. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt CLINIConic Rotor med fast vinkel
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 30 x 15 ml
Maks. RCF 4,997 x g
Maks. Hastighed 5,650 rpm
Radius (metrisk) 140 mm
Maks. Rørlængde 131 mm
Maks. Rør diameter 16.5 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Sorvall ST 8, Multifuge X1, Megafuge 16, Megafuge 8, SL 16 og SL 8 Centrifuger
Vinkel 37°