Få mere at vide
Fisherbrand™ Klinisk laboratoriemåtte
Artikelnummer. 16361648 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 14,9 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16361648 12 x 14,9 tommer
1 options
Artikelnummer. 16361648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    226.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.43 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Clinical Lab Mat letter sikkert arbejdsgange processer med organisering og nem oprydning, samtidig med at den holder bordplader rene og sikre mod pletter eller spild.
  • Lille fodaftryk
  • Plads til de fleste arbejdspladser
  • Hjælper med at lette arbejdsprocesser, såsom spinning af blodrør i centrifugearbejdsstationer
  • Gitteret overflade til rørindstilling, forhindrer bevægelse af små genstande og sikring af genstande såsom reservoirer, pipettespidsbokse, analyseplader osv.
  • Gitteret overflade gør det nemt at mærke og identificere rør
  • Personlig størrelse er nem at transportere og giver brugerne mulighed for nemt at oprette og beskytte midlertidige arbejdsområder
  • Vendbar
  • Side One: kombineret gitter og glat overflade
  • Side to: kun glat overflade, to farvemuligheder tilgængelige
  • Læbe rundt i kanten kan holde ca. 250 ml væske
Tekniske data
Produkttype Klinisk laboratoriemåtte
Materiale Silikone
Absorberingsevne Ikke-absorberende
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 14,9 tommer
Bredde (metrisk) 37.9 cm
Dimensioner (L x B) 12 x 14,9 tommer
Bagside materiale Silikone
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Tykkelse 0,1 tommer.
Temperatur (engelsk) Max. 392 °F
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C
Mængde 1 stk.