Få mere at vide
Sherwood Scientific™ Klinisk flammefotometer
Artikelnummer. 12991801
Skift visning
Type:
2-kanals klinisk flammefotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12991801 2-kanals klinisk flammefotometer Hver
1 options
Artikelnummer. 12991801 Leverandør Sherwood Scientific™ Leverandørnr. 47542000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78335.00 DKK
    64713.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 13621.28 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Klinisk enkelt/dobbelt element vist 240V 50Hz Na med K, Na med Li 390mm x 345mm x 510mm Sherwood Scientific
Tekniske data
Gasser målt Na med K, Na med Li
Type 2-kanals klinisk flammefotometer