Få mere at vide
Fisherbrand™ Klinisk Centrifuge
Artikelnummer. 30680023 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 15 ml
Artikelnummer. Volumen
30680023 8 x 15 ml
1 options
Artikelnummer. 30680023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6975.00 DKK
    5267.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 1707.15 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kraftig bench-top centrifugering til klinisk brug i stat laboratorier, medicinske klinikker og kontorer, dyrlægekontorer, hospitaler og under uddannelse.
  • Høj hastighed, justerbar hastighed (500 til 6.000 RPM ) kan indstilles RPM eller RCF
  • Programmerbar med hukommelse til op til 8 programmer
  • Justerbar tid (30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerligt)
  • Hurtig acceleration og blid elektronisk bremsning (decelerationstid på< 60 sekunder)
  • Digitalt styret børsteløs motor til nøjagtig hastighedskontrol og ingen motorvedligeholdelse nødvendig
  • Letlæselig digitalt baggrundsbelyst display
  • Fjernelse af rotor uden værktøj for bekvem læsning og rengøring
  • Gennemsigtigt låg/koøje for at tillade berøringsfri hastighedsverifikation med berøringsfri omdrejningstæller
  • Bænktopstørrelse: kompakt fodaftryk til brug på arbejdspladsen
  • Sikkerhedsfunktioner hjælper med at sikre, at den ikke fungerer, når låget er åbent, enheden sidder fast, eller enheden er ude af balance
Tekniske data
Inkluderer Klinisk centrifuge, 8 røradaptere, 8-plads rotor, 24 rørafstandsstykker, 1 lavspændings, dobbeltisoleret strømadapter med 4 udskiftelige stik
Volumen 8 x 15 ml
Maks. RCF 6.319 xg (maks. RCF beregnet) med typisk 15 ml rør
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Kølet Nej
Mål (L x B x H) Udvendig 36.6 x 29.3 x 14.8 cm
Elektriske krav 100-240 VAC, 2,5A, 50/60 Hz
garanti 5 års garanti
Stopur 30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerligt
Strømstyrke 2,5 A
Rotor 8-plads rotor
Watt 150 W
Til brug med (applikation) Klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, blodopsamling
Rotor medfølger 8-plads rotor
Nettovægt 4.5 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100-240 VAC
Display Type Digital
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 40 °C driftstemperatur