Få mere at vide
Heathrow Scientific Klinisk Centrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105214 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå/grå
Lilla/grå
Artikelnummer. 30245479
Brand: Heathrow Scientific 120775
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Kraftig bench-top centrifugering til klinisk brug i stat laboratorier, medicinske klinikker og kontorer, dyrlægekontorer, hospitaler og uddannelse.
Kraftig bench-top centrifugering til klinisk brug i stat laboratorier, medicinske klinikker og kontorer, dyrlægekontorer, hospitaler og uddannelse.
  • Fantastisk funktion
  • Kraftig, justerbar hastighed (500 til 6.000 RPM ) kan indstilles RPM eller RCF
  • Programmerbar med hukommelse til op til 8 programmer
  • Justerbar tid (30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerligt)
  • Hurtig acceleration og blid elektronisk bremsning (decelerationstid på< 60 sekunder)
  • Digitalt styret børsteløs motor til nøjagtig hastighedskontrol og ingen motorvedligeholdelse nødvendig
  • Optimalt design
  • Let at læse Digitalt baggrundsbelyst display
  • Fjernelse af rotor uden værktøj for bekvem læsning og rengøring
  • Gennemsigtigt låg/koøje for at tillade berøringsfri hastighedsverifikation med berøringsfri omdrejningstæller
  • Bænktopstørrelse - kompakt fodaftryk til brug på arbejdspladsen
  • Indbygget sikkerhed
  • Sikkerhedsfunktioner hjælper med at sikre, at den ikke fungerer, når låget er åbent, enheden sidder fast, eller enheden er ude af balance
  • Manuel oplåsning af låg giver brugerne mulighed for at åbne låget i tilfælde af strømsvigt og forhindrer tab af prøver
  • Ansøgninger omfatter:
  • Klinisk kemi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Blodprøveforberedelse
  • Blodbank
  • Immunologi
  • Patologi
Tekniske data
Type Benchtop-centrifuger
Volumen 8 x 15 mL
Maks. RCF 4,668 x g
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Kølet Nej
Mål (L x B x H) Udvendig 36,6 x 29,3 x 14,8 cm (14,4 x 11,5 x 5,8 tommer)
Certificeringer/compliance CE, UKCA, RoHS3, WEEE
garanti 5 år
Watt 93 W
Nettovægt 4.5 kg (9.93 lb.)
Spænding 100 til 240 V
Farve Blå/grå