Få mere at vide
Heathrow Scientific Klinisk Centrifuge
Shop All Thermo Scientific CO₂ Incubators Products
Click to view available options
Farve:
Blå/grå
Lilla/grå
Description
Kraftig bench-top centrifugering til klinisk brug i stat laboratorier, medicinske klinikker og kontorer, dyrlægekontorer, hospitaler og uddannelse.
- Fantastisk funktion
- Kraftig, justerbar hastighed (500 til 6.000 RPM ) kan indstilles RPM eller RCF
- Programmerbar med hukommelse til op til 8 programmer
- Justerbar tid (30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerligt)
- Hurtig acceleration og blid elektronisk bremsning (decelerationstid på< 60 sekunder)
- Digitalt styret børsteløs motor til nøjagtig hastighedskontrol og ingen motorvedligeholdelse nødvendig
- Optimalt design
- Let at læse Digitalt baggrundsbelyst display
- Fjernelse af rotor uden værktøj for bekvem læsning og rengøring
- Gennemsigtigt låg/koøje for at tillade berøringsfri hastighedsverifikation med berøringsfri omdrejningstæller
- Bænktopstørrelse - kompakt fodaftryk til brug på arbejdspladsen
- Indbygget sikkerhed
- Sikkerhedsfunktioner hjælper med at sikre, at den ikke fungerer, når låget er åbent, enheden sidder fast, eller enheden er ude af balance
- Manuel oplåsning af låg giver brugerne mulighed for at åbne låget i tilfælde af strømsvigt og forhindrer tab af prøver
- Ansøgninger omfatter:
- Klinisk kemi
- Klinisk mikrobiologi
- Blodprøveforberedelse
- Blodbank
- Immunologi
- Patologi
Specifications
Specifications
| Type | Benchtop-centrifuger |
| Volumen | 8 x 15 mL |
| Maks. RCF | 4,668 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Kølet | Nej |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 36,6 x 29,3 x 14,8 cm (14,4 x 11,5 x 5,8 tommer) |
| Certificeringer/compliance | CE, UKCA, RoHS3, WEEE |
| garanti | 5 år |
| Watt | 93 W |
| Nettovægt | 4.5 kg (9.93 lb.) |
| Show More |