Beskrivelse
Spin prøver ubesværet med en højtydende centrifuge, hold dine rør organiserede og tilgængelige med et multirørsstativ, og beskyt dit arbejdsområde med en holdbar laboratoriemåtte. Dette bundt giver alt, hvad du har brug for til strømlinet og præcis prøvehåndtering. Denne pakke indeholder følgende:
Fisherbrand™ Klinisk centrifuge - #17801727
- Denne kompakte, støjsvage kliniske bordcentrifuge tilbyder justerbare hastigheder (500-6.000 RPM ), programmerbar hukommelse og indbyggede sikkerhedsfunktioner, der maksimerer funktionalitet og effektivitet på arbejdspladsen.
Fisherbrand™ Klinisk 4-vejs rørstativ, assorteret - #16340402
- Dette stativ holder 13 og 17 mm rør sikkert, er lavet af slidstærkt, kemikaliebestandigt polypropylen og tåler vandbade og frysere. Kan tilpasses og tilpasses til enhver opsætning.
Fisherbrand™ Klinisk laboratoriemåtte - #16361648
- Denne laboratoriemåtte letter sikkert arbejdsgange processer med organisering og nem oprydning, samtidig med at den holder bordplader rene og sikre mod pletter eller spild.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Rørafstandsstykker, adapterbøsninger, 8-plads rotor, strømadapter |
| Volumen | 8 x 3 til 15 ml |
| Maks. RCF | 4,668 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Kølet | Nej |
| Certificeringer/compliance | CE, UKCA, RoHS3, WEEE |
| Stopur | 30 sek. til 60 min., eller Kontinuerlig |
| Watt | 93 W |
| Vægt (engelsk) | 9.93 lb. |
| Vægt (metrisk) | 4.5 kg |
| Vis mere |