Få mere at vide
Bryson Packaging™ Husholdningsfilm ruller
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af ekstruderet PVC-film, 50 μm tyk
- Velegnet til brug i dybfrysere
- To-vejs stræk
- Stafylokokker-sikker
- Varmedestruktion ved 125 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Velegnet til forsegling af laboratoriebeholdere - kolber, bægerglas, flasker, rør og til brug i dybfrys |
| Produkttype | Film |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Tykkelse | 50μ m |