Få mere at vide
Bryson Packaging™ Husholdningsfilm ruller
Artikelnummer. 12348039
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12348039 450 mm Hver
12338039 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12348039 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. SEL360020H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    899.85 DKK
    182.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 716.89 DKK
    79% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Velegnet til forsegling af laboratoriebeholdere såsom kolber, bægerglas, flasker, rør og andre. Bryson Packaging™ Husholdningsfilmruller leveres i æsker med skærekant.
  • Fremstillet af ekstruderet PVC-film, 50 μm tyk
  • Velegnet til brug i dybfrysere
  • To-vejs stræk
  • Stafylokokker-sikker
  • Varmedestruktion ved 125 °C
Tekniske data
Applikationer Velegnet til forsegling af laboratoriebeholdere - kolber, bægerglas, flasker, rør og til brug i dybfrys
Produkttype Film
Bredde (metrisk) 450 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Tykkelse 50μ m