Få mere at vide
Clindamycin, hvidt pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466171 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466171 10 mg 10mg
11476171 50 mg 50mg
11486171 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466171 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219116810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    987.33 DKK / 10mg
    Spare 52.67 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21462-39-5
Molekylær formel C18H34Cl2N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 461.439
MDL nummer MFCD07793327
InChI nøgle AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
Synonym (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Cleocin
PubChem CID 134129519
IUPAC navn (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chlor-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clindamycin
Type Clindamycin
Fysisk form Fast stof
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt 461.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clindamycin Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: clindamycim hydrochloride