Få mere at vide
Clindamycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clindamycin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33ClN2O5S/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25)/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 424.1799 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |