Få mere at vide
Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17952196
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17952196 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17952196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1989.080050
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
CAS 2126928-92-3
Analyt- eller komponentnavne Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C34 H63 Cl N2 O7 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C34H63ClN2O7S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)43-32-30(40)29(39)31(44-34(32)45(5)42)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,45?;/m0./s1
SMIL Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1S(=O)C)[C@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)[C@H](C)Cl
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfinyloxan-3-yl] hexadecanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 715.85
Mængde 50 mg
Formel vægt 714.3811 g/mol