Få mere at vide
Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride |
| CAS | 2126928-92-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C34 H63 Cl N2 O7 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C34H63ClN2O7S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)43-32-30(40)29(39)31(44-34(32)45(5)42)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,45?;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1S(=O)C)[C@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)[C@H](C)Cl |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfinyloxan-3-yl] hexadecanoate;hydrochloride |
| Vis mere |