Få mere at vide
Clindamycin Palmitate Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30360111
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360111 1 g
30351913 100 mg
30354386 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5800351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25507-04-4
Molekylær formel C34 H63 Cl N2 O6 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 699.85
Synonym Clindamycin Palmitate Hydrochloride, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, L-threo-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-,2-palmitate, monohydrochloride, trans-α-, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, (2S-trans)-, Palmitic acid, 2-ester with methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(trans-1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride, Cleocin Pediatric, Clindamycin 2-palmitate hydrochloride, Clindamycin palmitate hydrochloride
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfanyloxan-3-yl] hexadecanoat; hydrochlorid
SMIL Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1SC)[C@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)[C@H](C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clindamycin Palmitate Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+;/m0./s1
Formel vægt 698.3862