Få mere at vide
Clindamycin Palmitat Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049474
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049474 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049474 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1989.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clindamycin Palmitat Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clindamycin Palmitate Hydrochloride
CAS 25507-04-4
Analyt- eller komponentnavne Clindamycin Palmitate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C34 H63 Cl N2 O6 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Clindamycin Palmitate Hydrochloride, Cleocin Pediatric, Clindamycin 2-palmitate hydrochloride, Clindamycin palmitate hydrochloride, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, L-threo-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-,2-palmitate, monohydrochloride, trans-alpha-, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, (2S-trans)-, Palmitic acid, 2-ester with methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(trans-1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+;/m0./s1
SMIL Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1SC)[C@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)[C@H](C)Cl
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfanyloxan-3-yl] hexadecanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 699.85
Mængde 250 mg
Formel vægt 698.3862 g/mol