Få mere at vide
Clindamycin hydrochloride monohydrate
Artikelnummer. 15474009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474009 1 g 1g
15484009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61409.03
Request Bulk or Custom Format
Clindamycin hydrochloride, CAS # 21462-39-5, is the salt of clindamycin, a derivative of the broad-spectrum bacteriostatic antibiotic lincomycin. | CAS: 58207-19-5 | C18H34Cl2N2O5S | 461.439 g/mol
Clindamycinhydrochloridmonohydrat er et antibakterielt middel, der er en semisyntetisk analog af lincomycin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Clindamycin er et lincosamid-antibiotikum, der forstyrrer proteinsyntesen ved at interferere med aminoacyl-tRNA-ribosomkomplekset
•Clindamycin nedsætter talgkirtlens aktivitet og blokerer den neuromuskulære forbindelse
Anvendelse
•Clindamycin er almindeligt anvendt i laboratorieapplikationer til at hæmme væksten af anaerobe mikrober, men har også en vis effektivitet mod aerobe mikrober.
•Det kan bruges i laboratorieundersøgelser af cellekultur til resistenstestning eller i undersøgelser af allergiske reaktioner med antibiotika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58207-19-5
Molekylær formel C18H34Cl2N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 461.439
MDL nummer MFCD07793327
InChI nøgle AUODDLQVRAJAJM-NFOLQJLNSA-N
PubChem CID 131632848
IUPAC navn (2S,4R)-N-[2-chlor-1-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clindamycin hydrochloride monohydrate
Type Clindamycin Hydrochloride Monohydrate
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 4070786
Merck Index 14,2356
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 479.46 (461.44 Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clindamycin hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Clindamycin hydrochloride monohydrate