Få mere at vide
Clindamycin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482159
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16482159 1 g 1g
16458286 100 mg 100mg
16450918 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482159 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0408A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
MedChemExpress Clindamycin (hydrochloride) is a semisynthetic lincosamide antibiotic, which inhibits protein synthesis by acting on the 50S ribosomal.
Clindamycin (hydrochloride) is a semisynthetic lincosamide antibiotic, which inhibits protein synthesis by acting on the 50S ribosomal.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clindamycin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 21462-39-5
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H34Cl2N2O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.71 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (216.71 mM)
SMIL C[C@H](Cl)[C@@]([C@@]([C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)O)([H])O[C@@H]1SC)([H])NC([C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 461.44
Formel vægt 461.44
Procent renhed 98.0%