Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Clindamycinhydrochlorid, 97 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Clindamycin er et lincosamid-antibiotikum afledt af lincomycin, der har antibiotisk aktivitet mod aerobe gram-positive kokker og parasitære protozoer
- Clindamycin binder reversibelt til 50'ernes bakterielle ribosomale underenhed og hæmmer således proteinsyntesen
Applikationer
- Clindamycin er blevet brugt til at øge bakteriel kolonisering i forskningsmus under undersøgelsen af kommensal tarmmikrobiota
- Clindamycin er blevet brugt til at studere biofilm-medieret antibiotikaresistens i en in vitro-model af G. vaginalis
- Clindamycin blev brugt som et selektionsmiddel til at isolere, opregne og identificere Lactobacillus spp. fra probiotiske mejeriprodukter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clindamycin hydrochloride |
| Type | Clindamycin hydrochlorid |
| CAS | 21462-39-5 |
| Smeltepunkt | 156,0 °C til 159,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | 6% højst. |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C18H34Cl2N2O5S |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: ca. 50 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i pyridin, ethanol, dmf |
| InChI nøgle | AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Clindamycin hydrochloride
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.