Få mere at vide
Clindamycin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clindamycin B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31ClN2O5S/c1-5-9-6-10(20(3)7-9)16(24)19-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-4/h8-15,17,21-23H,5-7H2,1-4H3,(H,19,24)/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15+,17+/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 410.1642 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |