Få mere at vide
Clindamycin B 2-Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clindamycin B 2-Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32ClN2O8PS/c1-5-9-6-10(20(3)7-9)16(23)19-11(8(2)18)14-12(21)13(22)15(17(27-14)30-4)28-29(24,25)26/h8-15,17,21-22H,5-7H2,1-4H3,(H,19,23)(H2,24,25,26) |
| Mængde | 2.5 mg |
| Formel vægt | 490.1306 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |