Få mere at vide
Clindamycin 2-Phosphate Sulfoxide(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clindamycin Phosphate Sulfoxide |
| CAS | 1228573-90-7 |
| Molekylær formel | C18 H34 Cl N2 O9 P S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-Chloro-1,6,7,8-tetradeoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-L-threo-α-D-galacto-octopyranose 2-(Dihydrogen Phosphate), Clindamycin Phosphate Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34ClN2O9PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(30-31(25,26)27)18(29-15)32(4)28/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,18+,32?/m0/s1 |
| SMIL | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@@H]([C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)S(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfinyloxan-3-yl] dihydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.96 |
| Formel vægt | 520.1411 |