Få mere at vide
Clindamycin 2,4-Diphosphate, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Clindamycin 2,4-bisphosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35ClN2O11P2S/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(23)20-12(9(2)19)14-15(31-33(24,25)26)13(22)16(18(30-14)35-4)32-34(27,28)29/h9-16,18,22H,5-8H2,1-4H3,(H,20,23)(H2,24,25,26)(H2,27,28,29)/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+/m0/s1 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 584.1125 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |