Få mere at vide
Clindamycin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317745
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317745 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317745 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11670090AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clindamycin hydrochloride
CAS 21462-39-5
Analyt- eller komponentnavne Clindamycin hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C18 H33 Cl N2 O5 S . Cl H
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clindamycin Hydrochloride, 7(S)-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, 7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Antirobe vet., Cleocin hydrochloride, Clindamycin hydrochloride, Clindavet, Clindimycin hydrochloride, Clindomycin hydrochloride, Dalacina, Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside hydrochloride (1:1), trans-alpha-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride, (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride, Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
SMIL Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 461.44
Mængde 1 ml
Formel vægt 460,1565 g/mol