Få mere at vide
Clinafloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clinafloxacin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClFN3O3/c18-13-14-10(5-12(19)15(13)21-4-3-8(20)6-21)16(23)11(17(24)25)7-22(14)9-1-2-9/h5,7-9H,1-4,6,20H2,(H,24,25) |
| Formel vægt | 365.0942 |